Imprimer
Sodium borohydrure 95,0 Titrimetric
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Sodium tetrahydridoborate, Sodium tetrahydroborate
S0480-100G S0480-500G S0480-25G
TCIAS0480-100GEA 49.5 EUR
TCIAS0480-100G TCIAS0480-500G TCIAS0480-25G
Sodium borohydrure 95,0 Titrimetric
Sodium borohydrure
Formule: NaBH₄
MW: 37.83 g/mol
Point de fusion: 400
Point d'éclair: 69
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003518
Numéro CAS: 16940-66-2
EINECS: 241-004-4
ONU: 1426
ADR: 4.3 I
Merck Index: 14,08592
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=53f98a43cd5cd3b0e549ff43068403b1a1ce4ae0&vid=53f98a43cd5cd3b0e549ff43068403b1a1ce4ae0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Sodium hypochlorite Method) min. 95.0 %