Imprimer
2-Bromofluorene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B3069-100G B3069-25G B3069-5G
TCIAB3069-100GEA 237 EUR
TCIAB3069-100G TCIAB3069-25G TCIAB3069-5G
2-Bromofluorene ≥98.0% (par GC)
2-Bromofluorene
Formule: C₁₃H₉Br
Point d'ébullition: 185°C
Point de fusion: 102…103 °C
Numéro MDL: MFCD00001115
Numéro CAS: 1133-80-8
EINECS: 214-480-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=67029957945d70e7372c75cc3e064bd1d67c9981&vid=67029957945d70e7372c75cc3e064bd1d67c9981&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 112.0 to 116.0 deg-C