Imprimer
Cyclopentène ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C1617-25ML C1617-500ML C1617-100ML
TCIAC1617-25MLEA 22 EUR
TCIAC1617-25ML TCIAC1617-500ML TCIAC1617-100ML
Cyclopentène ≥95.0% (par GC)
Cyclopentène
Formule: C₅H₈
Point d'ébullition: 46°C
Point de fusion: -135°C
Densité: 0,744 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: -29°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001394
Numéro CAS: 142-29-0
EINECS: 205-532-9
ONU: 2246
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=363852c3d08ff04265daea3e31cd2d498860ba51&vid=363852c3d08ff04265daea3e31cd2d498860ba51&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %