Imprimer
4-tert-Butylcyclohexanone ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B1074-25G B1074-500G B1074-100G
TCIAB1074-25GEA 41.8 EUR
TCIAB1074-25G TCIAB1074-500G TCIAB1074-100G
4-tert-Butylcyclohexanone ≥97.0% (par GC)
4-tert-Butylcyclohexanone
Formule: C₁₀H₁₈O
Point d'ébullition: 116°C
Point de fusion: 47…50 °C
Densité: 0,893 g/cm³ (50 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001642
Numéro CAS: 98-53-3
EINECS: 202-678-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=31b89123d638404f78a1698934de0a8f61e5b5e5&vid=31b89123d638404f78a1698934de0a8f61e5b5e5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 48.0 to 51.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency