Imprimer
2-Méthylcyclohexanone ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M0197-25ML M0197-500ML M0197-100ML
TCIAM0197-25MLEA 31.9 EUR
TCIAM0197-25ML TCIAM0197-500ML TCIAM0197-100ML
2-Méthylcyclohexanone ≥96.0% (par GC)
2-Méthylcyclohexanone
Formule: C₇H₁₂O
Point d'ébullition: 165°C
Point de fusion: –14 °C
Densité: 0,924 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 48°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001635
Numéro CAS: 583-60-8
EINECS: 209-513-6
ONU: 2297
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ef6e2cc50168ef11a67b41a83effac2186af1e04&vid=ef6e2cc50168ef11a67b41a83effac2186af1e04&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %