Imprimer
2-Amino-3-formylpyridine ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Amino-3-pyridinecarboxaldehyde, 2-Aminonicotinaldehyde, 2-Aminopyridine-3-carboxaldehyde
A1818-1G A1818-5G
TCIAA1818-1GEA 40.7 EUR
TCIAA1818-1G TCIAA1818-5G
2-Amino-3-formylpyridine ≥97.0% (par GC)
2-Amino-3-formylpyridine
Formule: C₆H₆N₂O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01830382
Numéro CAS: 7521-41-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9c3825cbd52052709688ef04d89d672443c857f9&vid=9c3825cbd52052709688ef04d89d672443c857f9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 98.0 to 103.0 deg-C