Imprimer
2,4,6-Trimethylpyrylium tetrafluoroborate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
T2375-25G T2375-5G
TCIAT2375-25GEA 259 EUR
TCIAT2375-25G TCIAT2375-5G
2,4,6-Trimethylpyrylium tetrafluoroborate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2,4,6-Trimethylpyrylium tetrafluoroborate
Formule: C₈H₁₁BF₄O
Point de fusion: 208°C
Numéro MDL: MFCD00032098
Numéro CAS: 773-01-3
EINECS: 212-256-2
ONU: 1759
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9c785959cdcf3cf8ae86df539c999a80474059ec&vid=9c785959cdcf3cf8ae86df539c999a80474059ec&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %