Imprimer
Pyridoxine chlorhydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Adermine hydrochloride, Vitamin B6 hydrochloride, PN HCl, Pyridoxine HCl, (5-Hydroxy-6-methylpyridine-3,4-diyl)dimethanol hydrochloride, Pyridoxol hydrochloride, Pyridoxine HCI
P0561-500G P0561-25G P0561-100G
TCIAP0561-500GEA 391 EUR
TCIAP0561-500G TCIAP0561-25G TCIAP0561-100G
Pyridoxine chlorhydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Pyridoxine chlorhydrate
Formule: C₈H₁₂ClNO₃
MW: 205.64 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012807
Numéro CAS: 58-56-0
EINECS: 200-386-2
Merck Index: 14,07982
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6b24f859894fd64f84b4b44a3c66400bdb2f192&vid=a6b24f859894fd64f84b4b44a3c66400bdb2f192&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency