Imprimer
4-(Trifluorométhyl)benzoate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl 4-(trifluoromethyl)benzoate
M1498-25G M1498-5G
TCIAM1498-25GEA 109 EUR
TCIAM1498-25G TCIAM1498-5G
4-(Trifluorométhyl)benzoate de méthyle ≥98.0% (par GC)
4-(Trifluorométhyl)benzoate de méthyle
Formule: C₉H₇F₃O₂
MW: 204.15 g/mol
Point d'éclair: 82°C
Numéro MDL: MFCD00042324
Numéro CAS: 2967-66-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dfcde5abf21f927b99375e3c388b7dd66ded09fb&vid=dfcde5abf21f927b99375e3c388b7dd66ded09fb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %