Imprimer
Dicyclohexyle phtalate ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Dicyclohexyl phthalate
P0293-25G P0293-500G
TCIAP0293-25GEA 17.6 EUR
TCIAP0293-25G TCIAP0293-500G
Dicyclohexyle phtalate ≥99.0% (par GC)
Dicyclohexyle phtalate
Formule: C₂₀H₂₆O₄
MW: 330.42 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003849
Numéro CAS: 84-61-7
EINECS: 201-545-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d7d152ef8d665b480e7ea91c9cdc6d5146b98e77&vid=d7d152ef8d665b480e7ea91c9cdc6d5146b98e77&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 62.0 to 67.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency