Imprimer
Trifluoromethanesulfonate d'yttrium (III) ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Yttrium(III) trifluoromethanesulphonate, Yttrium triflate
T1921-25G T1921-5G
TCIAT1921-25GEA 215 EUR
TCIAT1921-25G TCIAT1921-5G
Trifluoromethanesulfonate d'yttrium (III) ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Trifluoromethanesulfonate d'yttrium (III)
Formule: C₃F₉O₉S₃Y
MW: 536.12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00209623
Numéro CAS: 52093-30-8
ONU: 1759
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ca77a5f3979b68c1fdbc1eaa8838c1f3888b56c&vid=8ca77a5f3979b68c1fdbc1eaa8838c1f3888b56c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 10.0 %