Imprimer
Trifluoromethanesulfonate de néodyme (III) ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Neodymium triflate, Neodymium(III) trifluoromethanesulphonate
T1919-25G T1919-5G
TCIAT1919-25GEA 156 EUR
TCIAT1919-25G TCIAT1919-5G
Trifluoromethanesulfonate de néodyme (III) ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Trifluoromethanesulfonate de néodyme (III)
Formule: C₃F₉NdO₉S₃
MW: 591.45 g/mol
Numéro MDL: MFCD00192343
Numéro CAS: 34622-08-7
ONU: 1759
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb30c8ab1901404081eaf8bb960c97dc6dfc3d1b&vid=cb30c8ab1901404081eaf8bb960c97dc6dfc3d1b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Amber to Dark purple powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 97.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 10.0 %