Imprimer
Trifluoromethanesulfonate de cérium (III) ≥90.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
T1918-25G T1918-5G
TCIAT1918-25GEA 247 EUR
TCIAT1918-25G TCIAT1918-5G
Trifluoromethanesulfonate de cérium (III) ≥90.0% (par analyse titrimétrique)
Trifluoromethanesulfonate de cérium (III)
Formule: C₃CeF₉O₉S₃
MW: 587.33 g/mol
Numéro MDL: MFCD02093899
Numéro CAS: 76089-77-5
ONU: 1759
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=80bcffd9007477872f8585ab610bde62f5c12e80&vid=80bcffd9007477872f8585ab610bde62f5c12e80&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 95.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 7.0 %