Imprimer
2-Bromo-1-ethylpyridinium tetrafluoroborate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Bromo-1-ethyl-pyridinium tetrafluoroborate, 2-Bromo-1-ethylpyridin-1-ium tetrafluoroborate
B1036-25G B1036-5G
TCIAB1036-25GEA 224 EUR
TCIAB1036-25G TCIAB1036-5G
2-Bromo-1-ethylpyridinium tetrafluoroborate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-Bromo-1-ethylpyridinium tetrafluoroborate
Formule: C₇H₉BBrF₄N
MW: 273.86 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060046
Numéro CAS: 878-23-9
EINECS: 212-900-2
ONU: 1759
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=994a9cf09456337ec31e28c0a4f45aa4e9b01804&vid=994a9cf09456337ec31e28c0a4f45aa4e9b01804&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 103.0 to 106.0 deg-C
Solubility in Water very faint turbidity