Imprimer
3-Furoate de méthyle ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl furan-3-carboxylate
F0468-25G F0468-5G
TCIAF0468-25GEA 338 EUR
TCIAF0468-25G TCIAF0468-5G
3-Furoate de méthyle ≥96.0% (par GC)
3-Furoate de méthyle
Formule: C₆H₆O₃
MW: 126.11 g/mol
Point d'ébullition: 64°C
Numéro MDL: MFCD06203671
Numéro CAS: 13129-23-2
ONU: 3272
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5f923cfd74ef0ebd1afffb7a23ff772c7877cc15&vid=5f923cfd74ef0ebd1afffb7a23ff772c7877cc15&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %