3-Méthylcrotonate d'éthyle ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
3,3-Dimethylacrylic acid ethyl ester, Ethyl 3,3-Dimethylacrylate, Ethyl 3-methylbut-2-enoate, 3-Methyl-2-butenoic acid ethyl ester, 3-Methylcrotonic acid ethyl ester, Ethyl 3-Methyl-2-butenoate
M1441-25ML
M1441-5ML
TCIAM1441-25MLEA
80.3
EUR
TCIAM1441-25ML
TCIAM1441-5ML
3-Méthylcrotonate d'éthyle ≥97.0% (par GC)
3-Méthylcrotonate d'éthyle
Formule:
C₇H₁₂O₂ Point d'éclair: 43°C |
Numéro MDL:
MFCD00009187 Numéro CAS: 638-10-8 EINECS: 211-319-1 ONU: 3272 ADR: 3,III |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |