Imprimer
4-Picolyl bromide hydrobromide ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide
B3315-5G B3315-25G
TCIAB3315-5GEA 77 EUR
TCIAB3315-5G TCIAB3315-25G
4-Picolyl bromide hydrobromide ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
4-Picolyl bromide hydrobromide
Formule: C₆H₇Br₂N
MW: 252.94 g/mol
Numéro MDL: MFCD01863545
Numéro CAS: 73870-24-3
ONU: 3261
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44b5662eaf73f4299a2cbcf9cacee2c0c50a6e40&vid=44b5662eaf73f4299a2cbcf9cacee2c0c50a6e40&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 185.0 to 191.0 deg-C