Imprimer
3-Picolyl chloride hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-(Chloromethyl)-pyridinium chloride, 3-(Chloromethyl)pyridine hydrochloride
C0825-100G C0825-25G
TCIAC0825-100GEA 220 EUR
TCIAC0825-100G TCIAC0825-25G
3-Picolyl chloride hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
3-Picolyl chloride hydrochloride
Formule: C₆H₇Cl₂N
MW: 164.03 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012818
Numéro CAS: 6959-48-4
EINECS: 230-150-4
ONU: 3261
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3b0d23395ce85b1193238ebbaf3f5444b7669339&vid=3b0d23395ce85b1193238ebbaf3f5444b7669339&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %