Chlorure de 1-dodécylpyridinium ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
D0995-25G
D0995-500G
D0995-100G
TCIAD0995-25GEA
28.6
EUR
TCIAD0995-25G
TCIAD0995-500G
TCIAD0995-100G
Chlorure de 1-dodécylpyridinium ≥98.0% (par HPLC)
Chlorure de 1-dodécylpyridinium
Formule:
C₁₇H₃₀ClN |
Numéro MDL:
MFCD00011987 Numéro CAS: 104-74-5 EINECS: 203-232-2 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 93.0 % |
Water | max. 10.0 % |