Imprimer
Acide 2-bromotéréphtalique ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B1321-25G B1321-5G
TCIAB1321-25GEA 557 EUR
TCIAB1321-25G TCIAB1321-5G
Acide 2-bromotéréphtalique ≥98.0% (par GC)
Acide 2-bromotéréphtalique
Formule: C₈H₅BrO₄
MW: 245.03 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002403
Numéro CAS: 586-35-6
EINECS: 209-572-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b56ad4dece402518f369ecddbe26c84defaf93c1&vid=b56ad4dece402518f369ecddbe26c84defaf93c1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %