Imprimer
2-(2-Hexyloxyéthoxy)éthanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-(2-(Hexyloxy)ethoxy)ethanol, Diethylene glycol mono-n-hexyl ether
D0501-25ML D0501-500ML
TCIAD0501-25MLEA 17.6 EUR
TCIAD0501-25ML TCIAD0501-500ML
2-(2-Hexyloxyéthoxy)éthanol ≥98.0% (par GC)
2-(2-Hexyloxyéthoxy)éthanol
Formule: C₁₀H₂₂O₃
MW: 190.28 g/mol
Point d'éclair: 141°C
Numéro MDL: MFCD00010703
Numéro CAS: 112-59-4
EINECS: 203-988-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6449fb609dfe562c1c51ac42bbb1e68aa809f055&vid=6449fb609dfe562c1c51ac42bbb1e68aa809f055&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %