Imprimer
Triéthanolate d'aluminium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Aluminumethoxide, Aluminum ethoxide, Aluminium triethylate
A0245-25G A0245-250G
TCIAA0245-25GEA 17.6 EUR
TCIAA0245-25G TCIAA0245-250G
Triéthanolate d'aluminium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Triéthanolate d'aluminium
Formule: C₆H₁₅AlO₃
MW: 162.16 g/mol
Point d'ébullition: 200°C
Point de fusion: 140°C
Numéro MDL: MFCD00009658
Numéro CAS: 555-75-9
EINECS: 209-105-8
ONU: 2925
ADR: 4.1 II
Merck Index: 14,00338
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=26e3da3d19032ee96c2a013089d94bbbeecf9e81&vid=26e3da3d19032ee96c2a013089d94bbbeecf9e81&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %