Cyclohexane ≥99.5% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
C0469-25ML
C0469-500ML
TCIAC0469-25MLEA
17.6
EUR
TCIAC0469-25ML
TCIAC0469-500ML
Cyclohexane ≥99.5% (par GC)
Cyclohexane
Formule:
C₆H₁₂ Point d'ébullition: 81°C Point de fusion: 7 °C Densité: 0,7785 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: –20°C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003814 Numéro CAS: 110-82-7 EINECS: 203-806-2 ONU: 1145 ADR: 3,II Merck Index: 14,02723 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.5 % |