Cyclopropylamine ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
C0981-25ML
C0981-5ML
TCIAC0981-25MLEA
48.4
EUR
TCIAC0981-25ML
TCIAC0981-5ML
Cyclopropylamine ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Cyclopropylamine
Formule:
C₃H₇N Point d'ébullition: 50°C Point de fusion: –10 °C Densité: 0,8131 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 1°C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001301 Numéro CAS: 765-30-0 EINECS: 212-142-2 ONU: 2733 ADR: 3,II |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 95.0 % |