Imprimer
Acide 1-aminocyclohexanecarboxylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-Amino-1-cyclohexanecarboxylic acid, 1-Aminocyclohexane-1-carboxylic acid
A1068-100G A1068-25G
TCIAA1068-100GEA 646 EUR
TCIAA1068-100G TCIAA1068-25G
Acide 1-aminocyclohexanecarboxylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 1-aminocyclohexanecarboxylique
Formule: C₇H₁₃NO₂
MW: 143.19 g/mol
Point d'ébullition: 272
Point de fusion: 170
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001487
Numéro CAS: 2756-85-6
EINECS: 220-411-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7397972b389cc17f098502d2013cf0b8c34530e&vid=14af5f6c8f0da4506c76c49f564ee0daa73f18d8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency