Acide cyclopropanecarboxylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
C0387-25ML
C0387-500ML
C0387-100ML
TCIAC0387-25MLEA
25.3
EUR
TCIAC0387-25ML
TCIAC0387-500ML
TCIAC0387-100ML
Acide cyclopropanecarboxylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide cyclopropanecarboxylique
Formule:
C₄H₆O₂ Point d'ébullition: 183°C Point de fusion: 17…19 °C Densité: 1,087 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 71°C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00001287 Numéro CAS: 1759-53-1 EINECS: 217-162-5 ONU: 3265 ADR: 8,II |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |