Imprimer
Acide cyclobutanecarboxylique ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
C0888-10G C0888-25G
TCIAC0888-10GEA 39.6 EUR
TCIAC0888-10G TCIAC0888-25G
Acide cyclobutanecarboxylique ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Acide cyclobutanecarboxylique
Formule: C₅H₈O₂
Point d'ébullition: 196°C
Point de fusion: –20 °C
Densité: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 83°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001323
Numéro CAS: 3721-95-7
EINECS: 223-072-7
ONU: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=828e15ac90e2750d824be5ce0e620b84f2f684a1&vid=cc04809349d25cca31a4117c436702c7ce9df7c6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %