Imprimer
1,4-Cyclohexanedione ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
C0730-25G C0730-500G
TCIAC0730-25GEA 40.7 EUR
TCIAC0730-25G TCIAC0730-500G
1,4-Cyclohexanedione ≥98.0% (par GC)
1,4-Cyclohexanedione
Formule: C₆H₈O₂
Point d'ébullition: 132°C
Point de fusion: 75…76 °C
Densité: 1,28 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001606
Numéro CAS: 637-88-7
EINECS: 211-306-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab502d319dac7c003e436e735dc6e63be0fbb898&vid=77fbb6329712b4c5c73af6d8a73ae888889dbf05&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 81.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency