Imprimer
Bromocyclopropane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Cyclopropyl bromide
C1067-25G C1067-250G C1067-5G
TCIAC1067-25GEA 73.7 EUR
TCIAC1067-25G TCIAC1067-250G TCIAC1067-5G
Bromocyclopropane ≥98.0% (par GC)
Bromocyclopropane
Formule: C₃H₅Br
Point d'ébullition: 69°C
Densité: 1,505 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –6°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001271
Numéro CAS: 4333-56-6
EINECS: 224-375-7
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f15d5a07146c8615adedbdbdda6be2946036f10&vid=1bfb99f57fa9b6c5da2b731da0a9922a39e9f1b8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %