Imprimer
Acide 4-quinoléinecarboxylique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Quinoline-4-carboxylic acid, NSC 13138
Q0065-1G Q0065-25G Q0065-5G
TCIAQ0065-1GEA 30.8 EUR
TCIAQ0065-1G TCIAQ0065-25G TCIAQ0065-5G
Acide 4-quinoléinecarboxylique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 4-quinoléinecarboxylique
Formule: C₁₀H₇NO₂
MW: 173.17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006782
Numéro CAS: 486-74-8
EINECS: 207-640-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec95fe087addb02d6fa65d669eed636bdd478e66&vid=d20ce6ab38d6d7658b49a15829b48b84c632ee95&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %