Imprimer
Acide 2-quinoléinecarboxylique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Quinoline-2-carboxylic acid, 2-Quinolinecarboxylic acid
Q0003-25G Q0003-5G
TCIAQ0003-25GEA 63.8 EUR
TCIAQ0003-25G TCIAQ0003-5G
Acide 2-quinoléinecarboxylique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 2-quinoléinecarboxylique
Formule: C₁₀H₇NO₂
MW: 173.17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006752
Numéro CAS: 93-10-7
EINECS: 202-218-3
Merck Index: 14,08046
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6542e939f45e06dc93afbad4dd2370e2c12c08ea&vid=ef0fdf83683e7d175c17408b86a702270540ad37&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 156.0 to 160.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency