Imprimer
Benzoate de benzyle ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B0064-25G B0064-500G
TCIAB0064-25GEA 17.6 EUR
TCIAB0064-25G TCIAB0064-500G
Benzoate de benzyle ≥99.0% (par GC)
Benzoate de benzyle
Formule: C₁₄H₁₂O₂
Point d'ébullition: 323 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 17…20 °C
Densité: 1,118 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 158°C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003075
Numéro CAS: 120-51-4
EINECS: 204-402-9
ADR: 9,III
Merck Index: 14,01127
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a2d91d51e392603adc8dab1f1ad87c50804db18&vid=8f3ba19cbd3861bef124085b153272fa3d7a0e28&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Density (20deg.C) 1.1160 to 1.1210 g/mL