Imprimer
1-Bromo-4-cyclohexylbenzène ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B2686-25G B2686-5G
TCIAB2686-25GEA 327 EUR
TCIAB2686-25G TCIAB2686-5G
1-Bromo-4-cyclohexylbenzène ≥97.0% (par GC)
1-Bromo-4-cyclohexylbenzène
Formule: C₁₂H₁₅Br
Numéro MDL: MFCD00019339
Numéro CAS: 25109-28-8
EINECS: 246-623-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0218719730e4f43c2feb66b70878254e6c368d0&vid=508efaf9632d4a97586da5d05fdcf93a0f2da3d1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %