Imprimer
Hexakis(bromométhyl)benzène ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
H0901-1G H0901-5G
TCIAH0901-1GEA 36.3 EUR
TCIAH0901-1G TCIAH0901-5G
Hexakis(bromométhyl)benzène ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Hexakis(bromométhyl)benzène
Formule: C₁₂H₁₂Br₆
Numéro MDL: MFCD00182539
Numéro CAS: 3095-73-6
EINECS: 221-443-8
ONU: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5f2bb87e545a3f8962a925225659102c9f70e42a&vid=d944233458ef9ae59463d000ce2898d9551f2925&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %