Imprimer
5-tert-Butyl-m-xylène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-tert-Butyl-3,5-dimethylbenzene, 1-(tert-Butyl)-3,5-dimethylbenzene
B0965-25ML B0965-500ML
TCIAB0965-25MLEA 19.8 EUR
TCIAB0965-25ML TCIAB0965-500ML
5-tert-Butyl-m-xylène ≥98.0% (par GC)
5-tert-Butyl-m-xylène
Formule: C₁₂H₁₈
Point d'ébullition: 202°C
Point de fusion: –22 °C
Densité: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 72°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008832
Numéro CAS: 98-19-1
EINECS: 202-647-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3dbad6acf57915c2a7e7c2d0a991f7ddcc237b9e&vid=3b808698fbafe13799066bda835d9fa5f9562fd6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %