Imprimer
1,3,5-Tri-tert-butylbenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T1633-25G T1633-5G
TCIAT1633-25GEA 83.6 EUR
TCIAT1633-25G TCIAT1633-5G
1,3,5-Tri-tert-butylbenzène ≥98.0% (par GC)
1,3,5-Tri-tert-butylbenzène
Formule: C₁₈H₃₀
MW: 246.44 g/mol
Point d'ébullition: 248°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008831
Numéro CAS: 1460-02-2
EINECS: 215-952-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec9fce5e8d19e9a81fe1a52b5544ef169800f0ec&vid=4f9350d75b12a135106b7df856fccb60922605cb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 71.0 to 75.0 deg-C