Imprimer
1,2,4-Triméthylbenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T0469-25ML T0469-500ML
TCIAT0469-25MLEA 17.6 EUR
TCIAT0469-25ML TCIAT0469-500ML
1,2,4-Triméthylbenzène ≥98.0% (par GC)
1,2,4-Triméthylbenzène
Formule: C₉H₁₂
Point d'ébullition: 169°C
Point de fusion: –44 °C
Densité: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 44°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008527
Numéro CAS: 95-63-6
EINECS: 202-436-9
ONU: 3295
ADR: 3,III
Merck Index: 14,07915
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5cd72b1ab6647e0bc94fa09d39368ef221d5ab95&vid=3e4c263197149cccaf7eb653f5ddf97763af7cf7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %