Imprimer
1,2,3-Triméthylbenzène ≥80.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T0468-25ML T0468-5ML
TCIAT0468-25MLEA 104 EUR
TCIAT0468-25ML TCIAT0468-5ML
1,2,3-Triméthylbenzène ≥80.0% (par GC)
1,2,3-Triméthylbenzène
Formule: C₉H₁₂
Point d'ébullition: 176°C
Point de fusion: –25 °C
Densité: 0,894 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 44°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008520
Numéro CAS: 526-73-8
EINECS: 208-394-8
ONU: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b180088a074c5b27c581498ad786178004246f46&vid=b180088a074c5b27c581498ad786178004246f46&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 80.0 %