Imprimer
2,6-Di-tert-butyl-4-éthylphénol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D1667-25G D1667-500G D1667-100G
TCIAD1667-25GEA 36.3 EUR
TCIAD1667-25G TCIAD1667-500G TCIAD1667-100G
2,6-Di-tert-butyl-4-éthylphénol ≥98.0% (par GC)
2,6-Di-tert-butyl-4-éthylphénol
Formule: C₁₆H₂₆O
Point d'ébullition: 137°C
Numéro MDL: MFCD00017366
Numéro CAS: 4130-42-1
EINECS: 223-945-2
ONU: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2e12a3482fc19a2fe1a770386eb504059b195e58&vid=89bcb1ca97d3b3a6a5fea5f25758639d3407872d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 43.0 to 47.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency