2,4,6-Triméthylaniline ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
T0467-25ML
T0467-500ML
T0467-100ML
TCIAT0467-25MLEA
17.6
EUR
TCIAT0467-25ML
TCIAT0467-500ML
TCIAT0467-100ML
2,4,6-Triméthylaniline ≥99.0% (par GC)
2,4,6-Triméthylaniline
Formule:
C₉H₁₃N Point d'ébullition: 230°C Point de fusion: –5 °C Densité: 0,96 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 96°C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007740 Numéro CAS: 88-05-1 EINECS: 201-794-3 ONU: 2810 ADR: 6.1,II |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Yellow to Orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |