Imprimer
4-tert-Butyltoluène ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-(tert-Butyl)-4-methylbenzene
B0744-25ML B0744-500ML
TCIAB0744-25MLEA 17.6 EUR
TCIAB0744-25ML TCIAB0744-500ML
4-tert-Butyltoluène ≥95.0% (par GC)
4-tert-Butyltoluène
Formule: C₁₁H₁₆
Point d'ébullition: 193°C
Point de fusion: –62.5 °C
Densité: 0,861 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 61°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008837
Numéro CAS: 98-51-1
EINECS: 202-675-9
ONU: 2667
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=94895daecdadb84d5f9e3f00db224255ee53235e&vid=14316f4ff0e9a2ad3296610bf5d6d406b4bd9de2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %