Imprimer
1,4-Di-tert-butylbenzène ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D2111-25G D2111-5G
TCIAD2111-25GEA 145 EUR
TCIAD2111-25G TCIAD2111-5G
1,4-Di-tert-butylbenzène ≥99.0% (par GC)
1,4-Di-tert-butylbenzène
Formule: C₁₄H₂₂
Point d'ébullition: 236°C
Point de fusion: 76…79 °C
Densité: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008836
Numéro CAS: 1012-72-2
EINECS: 213-790-9
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b932d801d7b4f019be55b221b985ad7ac3cb3491&vid=b932d801d7b4f019be55b221b985ad7ac3cb3491&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 77.0 to 80.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency