Imprimer
1,3-Diisopropylbenzène ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D2490-25ML D2490-500ML
TCIAD2490-25MLEA 17.6 EUR
TCIAD2490-25ML TCIAD2490-500ML
1,3-Diisopropylbenzène ≥96.0% (par GC)
1,3-Diisopropylbenzène
Formule: C₁₂H₁₈
MW: 162.27 g/mol
Point d'ébullition: 204°C
Point de fusion: -40
Point d'éclair: 76°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008889
Numéro CAS: 99-62-7
EINECS: 202-773-1
ONU: 3082
ADR: 9 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0c68a0e7cac2e89aff1a6370a7e820382b9927fc&vid=1ac1da271bee46fbcc8a51e7fa9c4adee40a6783&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %