Imprimer
2,4-Diméthylthiophénol ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,4-Dimethylbenzene-1-thiol, 1,3-Dimethyl-4-mercaptobenzene, 4-Mercapto-m-xylene, 2,4-Dimethylbenzenethiol
D2648-25G D2648-5G
TCIAD2648-25GEA 120 EUR
TCIAD2648-25G TCIAD2648-5G
2,4-Diméthylthiophénol ≥96.0% (par GC)
2,4-Diméthylthiophénol
Formule: C₈H₁₀S
Point d'ébullition: 214°C
Densité: 1,027 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 58°C
Numéro MDL: MFCD00010019
Numéro CAS: 13616-82-5
EINECS: 237-100-0
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a8fcd4f30d31defaed597306c94b3901a4e4795e&vid=a1c8c19502eff66c24795536796ae5e8537787d6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %