Imprimer
2,4-Xylénol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-Hydroxy-3-xylene, 2,4-Dimethylphenol, 2,4-Xylenol
D0774-25G D0774-500G
TCIAD0774-25GEA 17.6 EUR
TCIAD0774-25G TCIAD0774-500G
2,4-Xylénol ≥98.0% (par GC)
2,4-Xylénol
Formule: C₈H₁₀O
Point d'ébullition: 210,9 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 25 °C
Densité: 1,016 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 80 - 95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002233
Numéro CAS: 105-67-9
EINECS: 203-321-6
ONU: 3430
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,10082
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=85b2173f97cf3fcfd12b66fff278fe903dd572a5&vid=3c75c9552405e5e3a84839f5a3a713fd0d3e470e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %