Imprimer
2,6-Di-tert-butylphénol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,3-Di(dimethylethyl)-2-hydroxybenzene
D0941-25G D0941-500G
TCIAD0941-25GEA 17.6 EUR
TCIAD0941-25G TCIAD0941-500G
2,6-Di-tert-butylphénol ≥98.0% (par GC)
2,6-Di-tert-butylphénol
Formule: C₁₄H₂₂O
MW: 206.33 g/mol
Point d'ébullition: 253°C
Point d'éclair: 107
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008820
Numéro CAS: 128-39-2
EINECS: 204-884-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2d34f096ecb707e3dfc9ec630028569bcaa8829&vid=ac0c2ae9fb7e5be152c2b638f99e96a08b4a2a81&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Freezing point 35.0 to 37.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency