Imprimer
3,4-Xylénol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-Hydroxy-2-xylene, 3,4-Dimethylphenol
D0777-25G D0777-500G
TCIAD0777-25GEA 17.6 EUR
TCIAD0777-25G TCIAD0777-500G
3,4-Xylénol ≥98.0% (par GC)
3,4-Xylénol
Formule: C₈H₁₀O
Point d'ébullition: 227 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 62…65 °C
Densité: 1,023 g/cm³ (17 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002304
Numéro CAS: 95-65-8
EINECS: 202-439-5
ONU: 2261
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,10082
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f8eab18968e017905e8cf51e3e1d64289d6e65bb&vid=309cd43441e4af11b2a904a449e8602c8801673e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
Melting point 63.0 to 68.0 deg-C