Imprimer
3,5-Xylidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3,5-Dimethylaniline, 5-Amino-m-xylene
D0671-25ML D0671-500ML
TCIAD0671-25MLEA 17.6 EUR
TCIAD0671-25ML TCIAD0671-500ML
3,5-Xylidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3,5-Xylidine
Formule: C₈H₁₁N
Point d'ébullition: 221°C
Point de fusion: 9.8 °C
Densité: 0,9706 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 97°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007813
Numéro CAS: 108-69-0
EINECS: 203-607-0
ONU: 1711
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,10084
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=23ae08a33605c4d5149064442955d16a88f7b860&vid=f106ab6d6888c595cc88d3d92b1eff469f688fb5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %