2,6-Xylidine ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
2-Amino-m-xylene, 2,6-Dimethylaniline
D0669-25ML
D0669-500ML
D0669-100ML
TCIAD0669-25MLEA
17.6
EUR
TCIAD0669-25ML
TCIAD0669-500ML
TCIAD0669-100ML
2,6-Xylidine ≥99.0% (par GC)
2,6-Xylidine
Formule:
C₈H₁₁N Point d'ébullition: 216°C Point de fusion: 10…12 °C Densité: 0,98 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 91°C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007747 Numéro CAS: 87-62-7 EINECS: 201-758-7 ONU: 1711 ADR: 6.1,II Merck Index: 12,10217 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |