Imprimer
2,6-Diéthylaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D0476-25ML D0476-100ML
TCIAD0476-25MLEA 18.7 EUR
TCIAD0476-25ML TCIAD0476-100ML
2,6-Diéthylaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2,6-Diéthylaniline
Formule: C₁₀H₁₅N
Point d'ébullition: 243 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 3.5 °C
Densité: 0,984 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 115°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007753
Numéro CAS: 579-66-8
EINECS: 209-445-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3e8527cc71e95ae4fefff0769964e19194d17f24&vid=9410f234df54100375fa08645c7390f056315500&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %